Imprimer
Dimercapto-2,3-propanol-1 97.0-100.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimercaprol
115300050 115300250
ACRO115300050EA 210 EUR
ACRO115300050 ACRO115300250
Dimercapto-2,3-propanol-1 97.0-100.5%
Dimercapto-2,3-propanol-1
Formule: C₃H₈OS₂
Poids moléculaire: 124.22 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 77
Densité: 1.243 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004864
Numéro CAS: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745c14e3244d75cab02b536ae9d18ec21829aeba&vid=345ebd39845f4c372f03844bee87b4d8c249ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 97.0 to 100.5 %