Triisopropanolate d'aluminium 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isopropylate d'aluminium
Formule:
C₉H₂₁AlO₃ Poids moléculaire: 204.25 g/mol Point d'ébullition: 125…130 °C (38 mmHg) Point de fusion: 129…136 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008870 Numéro CAS: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN: 3181 ADR: 4.1 II Indice Merck: 13,00346 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Total trace metal impurities | ≤150 ppm |