Imprimer
Triisopropanolate d'aluminium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopropylate d'aluminium
205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 90 EUR
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Triisopropanolate d'aluminium 98%
Triisopropanolate d'aluminium
Formule: C₉H₂₁AlO₃
Poids moléculaire: 204.25 g/mol
Point d'ébullition: 125…130 °C (38 mmHg)
Point de fusion: 129…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008870
Numéro CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1 II
Indice Merck: 13,00346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %