Imprimer
Méthanolate de sodium zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium méthylate
MQ200
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500 8.06538.9010 8.06538.9050 8.06538.9070 8.06538.9080 8.06538.9100C 8.06538.9180
8.06538.0005EA 25.4 EUR
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500 8.06538.9010 8.06538.9050 8.06538.9070 8.06538.9080 8.06538.9100 8.06538.9180
Méthanolate de sodium zS, Sigma-Aldrich®
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
Poids moléculaire: 54.02 g/mol
Point de fusion: 127
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 127 °C (decomposition)
Molar Mass 54.02 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms Sodium methoxide, Sodium methanolate
Hill Formula CH3NaO
Chemical Formula CH3ONa