Potassium tert-butoxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium tert-butylate, tert-Butanolate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₉KO Poids moléculaire: 112.21 g/mol Point de fusion: 256…258 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012162 Numéro CAS: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 2921 ADR: 8 (4.1) I |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) Hydrolysis,(rigorous decomposition) |
Melting Point | 256 - 258 °C |
Molar Mass | 112.21 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 220 °C (1 hPa) (sublimed) |
Vapor Pressure | 0.07 hPa (180 °C) |
Density | 0.978 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13 (5 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis |
Ignition Point | 360 °C |