Potassium tert-butoxyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium tert-butylate, tert-Butanolate de potassium
Purity: 97%
CAS No.: 865-47-4
Molecular Formula: C4H9KO
Formula Weight: 112.22
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 3556712
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012162
Formule:
C₄H₉KO Poids moléculaire: 112.21 g/mol Point de fusion: ∼ 255 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012162 Numéro CAS: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 4.2 II |