Méthanol ≥99.9%, PESTINORM® pour analyse en GC purge and trap
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Formule:
CH₃OH Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –98 °C Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 11 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Indice Merck: 13,05984 |
|
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,9 % |
Acidité | Max. 0,0005 meq/g |
Eau | Max. 0,1 % |
Résidu à l'évaporation (100°C) | Max. 0,0005 % |
2-Butanone (GC/MS) | Max. 0,5 ppm |
Impuretés volatiles (GC/MS) | Conforme |