Imprimer
Éthanol absolu pour histologie, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
3406.5000EA 61 EUR
3406.5000 3406.9010
Éthanol absolu pour histologie, J.T.Baker®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Indice Merck: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.8 %
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
Water (H2O) max. 0.2 %