Éthanol (non taxé) ≥96% (v/v), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur.
- Untaxed
Formule:
C₂H₅OH Point d'ébullition: 78…79 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –115 °C Densité: 0,805…0.812 g/cm3 (20 °C) Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | complying |
Identity A | complying |
Identity B | complying |
Boiling range | 78 - 79 °C |
Vapor Density | 1.59 (vs air) |
Density (D 20/20) | 0.805 - 0.812 |
Water (Karl Fischer) | 4.8 - 7.4 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Acidity or alkalinity | complying |
Methanol (GC) | Max. 200 Vol.ppm |
Volatile impurities (GC) | complying |
Residual solvents | complying |
UV-absorption | complying |
Explosion Limit | 19 %, 60 °F |
Refractive Index | n20/D 1.3600 (lit.) |