Éthanol ≥96% (v/v), TechniSolv®, pur
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 2
Moyenne des Notes : 4.5 sur 5
|
Danger
|
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule:
C₂H₅OH Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa) Point de fusion: –117 °C Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 12 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 |
Résultats des tests de spécification
Titre | Min. 95 % |
Titre (V/V) | Min. 95 % |
Densité (20/20) | 0,805 - 0,811 |