Imprimer
Éthanol, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool éthylique
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
20825.290EA 79.7 EUR
20825.290 20825.324
Éthanol, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,0 - 96,3 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.5
Absorbance (254 nm) Max. 0.02
Absorbance (280 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 30 %
Transmittance (254 nm) Min. 96 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %