Éthanol (non taxé) ~96%, Puriss. p.a. ACS, sans additif prima fine spirit, F15 (non dénaturé), Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₅OH Point d'ébullition: 78…79 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –115 °C Densité: 0,805…0.812 g/cm3 (20 °C) Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance | complying |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.363 - 1.365 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | 5.0 - 7.0 % |
Titrable Acid | Max. 0.0005 meq/g |
Titrable Base | Max. 0.0002 meq/g |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
KMnO₄ reducing matter | complying |
Acetone (GC) | Max. 10 ppm |
Aldehydes (as CH₃CHO) | Max. 10 ppm |
Formaldehyde | Max. 10 ppm |
Methanol (GC) | Max. 0.1 % |
2-propanol (GC) | Max. 30 ppm |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Mixable with H₂O | complying |
APHA | Max. 10 |
Vapor Pressure | 44.6 mmHg ( 20 °C) |
Vapor Density | 1.59 (vs air) |