Anhydride propionique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 123-62-6
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 63°(145°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.012
Refractive Index: 1.4040
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -45°
Boiling Point: 166-168°
Beilstein Reference: 507066
Merck Reference: 14,7826
UN No.: 2496
MDL No.: MFCD00009303
Formule:
C₆H₁₀O₃ Poids moléculaire: 130.14 g/mol Point d'ébullition: 166…168 °C Point de fusion: –45 °C Densité: 1.012 Point éclair: 63 °C (145 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009303 Numéro CAS: 123-62-6 EINECS: 204-638-2 UN: 2496 ADR: 8 III Indice Merck: 12,08011 |