Anhydride propionique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₀O₃ Poids moléculaire: 130.14 g/mol Point d'ébullition: 167 Point de fusion: –42 °C Densité: 1.015 g/cm³ Point éclair: 63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009303 Numéro CAS: 123-62-6 EINECS: 204-638-2 UN: 2496 ADR: 8 III Indice Merck: 12,08011 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |