Imprimer
Anhydride hexanoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexanoic anhydride
B23756.0B B23756.18 B23756.30 B23756.C4
B23756.0BEA 289 EUR
B23756.0B B23756.18 B23756.30 B23756.C4
Anhydride hexanoïque ≥98%
Anhydride hexanoïque
Purity: 98% CAS No.: 2051-49-2 Molecular Formula: C12H22O3 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 128°(262°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Unpleasant Melting Point: -40° Boiling Point: 246-248° Beilstein Reference: 1776561 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009509
Formule: C₁₂H₂₂O₃
Poids moléculaire: 214.3 g/mol
Point d'ébullition: 246…248 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.928
Point éclair: 128 °C (262 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009509
Numéro CAS: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
UN: 3265
ADR: 8 II