Anhydride hexanoïque 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexanoic anhydride
Formule:
C₁₂H₂₂O₃ Poids moléculaire: 214.3 g/mol Point d'ébullition: 246 Point de fusion: –40 °C Densité: 0.926 g/cm³ Point éclair: 130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009509 Numéro CAS: 2051-49-2 EINECS: 218-121-4 UN: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4270 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
Titration by coupling | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Sodium (Na) | passes test |