Imprimer
Anhydride acétique ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acetyl oxide, Acetyl acetate
21390.293EA 86.6 EUR
21390.293 21390.330
Anhydride acétique ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Anhydride acétique
Formule: (CH₃CO)₂O
Poids moléculaire: 102.09 g/mol
Point d'ébullition: 139.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008705
Numéro CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119486470-36
Indice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Substances reducing KMnO4 Passes test ACS
Boiling point 136 - 142 °C
Colouration Max. 20 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 100 APHA
Evaporation residue Max. 30 ppm
Métaux lourds (par ICP-MS) Max. 2 ppm
Substances reducing Cr6+ (as O) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test