Imprimer
Anhydride acétique
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acetyl oxide, Acetyl acetate
400031-1 400031-5
CAYM400031-1EA 19.1 EUR
CAYM400031-1 CAYM400031-5
Anhydride acétique
Anhydride acétique
Formule: (CH₃CO)₂O
Poids moléculaire: 102.09 g/mol
Point d'ébullition: 139.9
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008705
Numéro CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Indice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM