Anhydride acétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acetyl oxide, Acetyl acetate
Purity: 99+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: (CH3CO)2O
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.3900
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Formule:
(CH₃CO)₂O Poids moléculaire: 102.09 g/mol Point d'ébullition: 138…140 °C Point de fusion: –73 °C Densité: 1.082 Point éclair: 49 °C (120 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008705 Numéro CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8 II REACH: 01-2119486470-36 Indice Merck: 13,00057 |