Anhydride acétique 97+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
(CH₃CO)₂O Point d'ébullition: 139,9 °C (1013 hPa) Densité: 1,087 g/cm³ Point éclair: 54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008705 Numéro CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Indice Merck: 13,00057 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
GC | ≥97.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |