Anhydride butyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₁₄O₃ Poids moléculaire: 158.2 g/mol Point d'ébullition: 198 Point de fusion: –73 °C Densité: 0.963 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 83 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009389 Numéro CAS: 106-31-0 EINECS: 203-383-4 UN: 2739 ADR: 8 III Indice Merck: 13,01594 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | -75 °C |
Molar Mass | 158.19 g/mol |
Boiling Point | 195 - 199 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Refractive Index | 1.413 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 7.6 %(V) |
Density | 0.963 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |