Imprimer
Anhydride butyrique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
108120025 108121000 108125000
ACRO108120025EA 201 EUR
ACRO108120025 ACRO108121000 ACRO108125000
Anhydride butyrique 98%
Anhydride butyrique
Formule: C₈H₁₄O₃
Point d'ébullition: 195 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0,963 g/cm³
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009389
Numéro CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01594
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.15
Appearance of solution faint yellow
NMR (1H-NMR) Chondroitin sulfate (over-sulfated): Absent
Protein ≤0.5 % (dried substance)
pH 5.5 to 8.0 (0.1g in 10ml water)