Anhydride glutarique 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₆O₃ Point d'ébullition: 290 °C (760 mmHg) Point de fusion: 46…57 °C Densité: 1,411 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006679 Numéro CAS: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |