Imprimer
1,3-Diéthoxy-2-propanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Diethoxypropan-2-ol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20392.0050 8.20392.0250
8.20392.0050EA 72 EUR
8.20392.0050 8.20392.0250
1,3-Diéthoxy-2-propanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,3-Diéthoxy-2-propanol
Formule: C₇H₁₆O₃
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00026934
Numéro CAS: 4043-59-8
EINECS: 223-736-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 191 - 192 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Glycerol α,γ-diethyl ether
Hill Formula C7H16O3
Chemical Formula C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5