Imprimer
VWR®, Combinaisons, avec capuche et fermeture à glissière
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9038EA 401 EUR
113-9038 113-9039 113-9040 113-9041 113-9042 113-9043 113-9044 113-9045 113-9046 113-9047
VWR®, Combinaisons, avec capuche et fermeture à glissière
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique, avec capuche, sont fabriquées en textile SMS non tissé, respirant et résistant.
  • Capuche
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids: 50 g/m²
Cdt: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.