Imprimer
1,2-Diméthoxyéthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010 8.00856.9010 8.00856.9050 8.00856.9170
8.00856.1000EA 161 EUR
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010 8.00856.9010 8.00856.9050 8.00856.9170
1,2-Diméthoxyéthane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2-Diméthoxyéthane
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –69 °C
Densité: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008502
Numéro CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,03251
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -69 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 84 - 86 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 67 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 0.455 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid