Imprimer
1,2-Diméthoxyéthane, extra sec 99+% stabilisé, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): EGDME, Ether diméthylique de l'éthylèneglycol, Diméthylglycol, DME
610351000 610350010
610351000.EA 128 EUR
610351000. 610350010.
1,2-Diméthoxyéthane, extra sec 99+% stabilisé, AcroSeal®
1,2-Diméthoxyéthane
Formule: C₄H₁₀O₂
Poids moléculaire: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 85
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0.867 g/cm³
Point éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008502
Numéro CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,03251
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.001 %