1,2-Diméthoxyéthane 99+% stabilisé, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
EGDME, Ether diméthylique de l'éthylèneglycol, Diméthylglycol, DME
Stabilisation:
Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Formule:
C₄H₁₀O₂ Poids moléculaire: 90.12 g/mol Point d'ébullition: 84…86 °C (760 mmHg) Point de fusion: –69 °C Densité: 0.867 g/cm³ Point éclair: –6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008502 Numéro CAS: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3 II Indice Merck: 13,03251 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 40 to 100 ppm BHT |
Peroxide value | ≤15 ppm |