Imprimer
Diéthylène glycol pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2'-Oxydiéthanol
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
8.03131.1000EA 31 EUR
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9025
Diéthylène glycol pour la synthèse
Diéthylène glycol
Formule: C₄H₁₀O₃
Poids moléculaire: 106.12 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 123 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002882
Numéro CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Indice Merck: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM