Diéthylène glycol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2'-Oxydiéthanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-46-6
Molecular Formula: C4H10O3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 143°(289°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -10°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 969209
Merck Reference: 14,3119
MDL No.: MFCD00002882
Formule:
C₄H₁₀O₃ Poids moléculaire: 106.12 g/mol Point d'ébullition: 245…246 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1.118 Point éclair: 143 °C (289 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002882 Numéro CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Indice Merck: 13,03146 |