Diéthylène glycol 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2'-Oxydiéthanol
Formule:
C₄H₁₀O₃ Poids moléculaire: 106.12 g/mol Point d'ébullition: 245 °C (760 mmHg) Point de fusion: –10 °C Densité: 1.11 g/cm³ Point éclair: 143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002882 Numéro CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Indice Merck: 13,03146 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Ash | ≤0.01 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |