Imprimer
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99+% pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
168580010 168580025
ACRO168580010EA 153 EUR
ACRO168580010 ACRO168580025
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99+% pour la spectroscopie
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,96 g/cm³
Point éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,06118
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)