2-Éthoxyéthanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ether monoéthylique d'éthylène-glycol, Ethylglycol
Purity: 99%
CAS No.: 110-80-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Ether-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1098271
Merck Reference: 14,3750
UN No.: 1171
MDL No.: MFCD00002869
Formule:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 134…135 °C Point de fusion: –90 °C Densité: 0,931 Point éclair: 44 °C (111 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002869 Numéro CAS: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3,III REACH: 01-2119560582-38 Indice Merck: 14,3750 |