Imprimer
Butoxy-2-éthanol, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ether monobutylique de l'éthylèneglycol, Butylglycol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
53071-1ML-F 53071-5ML-F
53071-1ML-FEA 48.9 EUR
53071-1ML-F 53071-5ML-F
Butoxy-2-éthanol, Supelco®
Butoxy-2-éthanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095b8781d4338f6b2b1f2d089664d55b61399c3f&vid=ed7ba86c984b4f3f76cee5ecbbba5c7d1612cb43&prid=web&clid=SAPDAM