Imprimer
Butoxy-2-éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ether monobutylique de l'éthylèneglycol, Butylglycol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01554.1000 8.01554.2500 8.01554.6025 8.01554.9025
8.01554.1000EA 51.4 EUR
8.01554.1000 8.01554.2500 8.01554.6025 8.01554.9025
Butoxy-2-éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butoxy-2-éthanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 168 - 170 °C
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.4193 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 10.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (as aqueous solution)
Ignition Point 230 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air
Viscosity kinematic 3.642 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 160