Imprimer
Diisopropyle oxyde, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ether diisopropylique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00867.1000 1.00867.2500 1.00867.6010 1.00867.6190 1.00867.4000
1.00867.1000EA 95.8 EUR
1.00867.1000 1.00867.2500 1.00867.6010 1.00867.6190 1.00867.4000
Diisopropyle oxyde, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Diisopropyle oxyde
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Poids moléculaire: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 68.5
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 67 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 175 hPa (20 °C)
Flash Point -28 °C
Refractive Index 1.3679 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 21 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 405 °C
Evaporation number 1.6