Imprimer
Oxyde de dipropyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dipropyle oxyde, Ether dipropylique
B21423.14 B21423.22
B21423.14EA 103 EUR
B21423.14 B21423.22
Oxyde de dipropyle ≥99%
Oxyde de dipropyle
Purity: 99% CAS No.: 111-43-3 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2O Formula Weight: 102.18 Flash Point: -28°(-18°F) Melting Point: -122° Boiling Point: 90-91° UN No.: 2384 MDL No.: MFCD00009376
Formule: C₆H₁₄O
Poids moléculaire: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 90…91 °C
Point de fusion: –122 °C
Densité: 0.747
Point éclair: –28 °C (–18 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009376
Numéro CAS: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,08042