Orthopropionate de triméthyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₄O₃ Point d'ébullition: 121…122 °C (760 mmHg) Densité: 0,944 g/cm³ Point éclair: 19 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043305 Numéro CAS: 24823-81-2 UN: 3271 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |