Orthopropionate de triéthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 115-80-0
Molecular Formula: C9H20O3
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 906798
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009226
Formule:
C₉H₂₀O₃ Point d'ébullition: 158 °C Point de fusion: < 0 °C Densité: 0,880 Point éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009226 Numéro CAS: 115-80-0 EINECS: 204-108-0 UN: 3272 ADR: 3,III |