Imprimer
Orthopropionate de triéthyle 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
139671000 139675000 139670025
ACRO139671000EA 89.3 EUR
ACRO139671000 ACRO139675000 ACRO139670025
Orthopropionate de triéthyle 98+%
Orthopropionate de triéthyle
Formule: C₉H₂₀O₃
Point d'ébullition: 155…160 °C (760 mmHg)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 0,886 g/cm³
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009226
Numéro CAS: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))