Imprimer
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
15002366-500G 15002366-100G
MOLE15002366-500GEA 0 EUR
MOLE15002366-500G MOLE15002366-100G
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Formule: C₈H₁₇NO₃S
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Indice Merck: 13,02063