Imprimer
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES) 98+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
208181000 208180250 208185000
ACRO208181000EA 158 EUR
ACRO208181000 ACRO208180250 ACRO208185000
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES) 98+% pour biochimie
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Formule: C₈H₁₇NO₃S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Indice Merck: 13,02063
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.04
pH 5 to 6 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %