Ces blouses à usage unique, avec col, sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) non tissé; ce textile protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
Fermeture VELCRO®
Poignets élastiques
Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Disponibles en blanc ou en bleu
Poids : 30 g/m²
Cdt: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.