Imprimer
Diéthanolamine, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2'-Iminodiéthanol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.16205.1000EA 167 EUR
1.16205.1000
Diéthanolamine, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 268,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Indice Merck: 13,03134
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 28 °C
Molar Mass 105.14 g/mol
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370 °C