Imprimer
Diéthanolamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13389.0E A13389.30 A13389.36
A13389.0EEA 106 EUR
A13389.0E A13389.30 A13389.36
Diéthanolamine 99%
Diéthanolamine
Purity: 99% CAS No.: 111-42-2 Molecular Formula: C4H11NO2 Formula Weight: 105.14 Flash Point: 176°(349°F) Physical Form: Low-melting solid Density: 1.097 Refractive Index: 1.4770 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Ammonia-like pH: 11 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 605315 Merck Reference: 14,3107 MDL No.: MFCD00002843
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 268…270 °C
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 1,097
Point éclair: 176 °C (349 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Indice Merck: 14,3107