Imprimer
Diéthanolamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 62.4 EUR
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Diéthanolamine 99%
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 268 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 1,0955 g/cm³
Point éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Indice Merck: 13,03134
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA