Imprimer
2-Éthylaminoéthanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
168730010 168732500
ACRO168730010EA 84.6 EUR
ACRO168730010 ACRO168732500
2-Éthylaminoéthanol 98%
2-Éthylaminoéthanol
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0,91 g/cm³
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002841
Numéro CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %