Imprimer
4-Azaoctaméthylènediamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
132740010 132740050 132740250 132741000
ACRO132740010EA 61.5 EUR
ACRO132740010 ACRO132740050 ACRO132740250 ACRO132741000
4-Azaoctaméthylènediamine 99%
4-Azaoctaméthylènediamine
Formule: C₇H₁₉N₃
Poids moléculaire: 145.25 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 0.925 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008229
Numéro CAS: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
UN: 3259
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,08893
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4785 to 1.4805 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %