N-Éthyldiisopropylamine 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
Formule:
C₈H₁₉N Poids moléculaire: 129.25 g/mol Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg) Point de fusion: –46 °C Densité: 0.756 g/cm³ Point éclair: 6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008868 Numéro CAS: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 3384 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.30 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Diisopropylamine | ≤0.30 % |