Dioctylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Di-n-octylamine, N-Octyl-1-octanamine
Formule:
C₁₆H₃₅N Point d'ébullition: 297…298 °C (760 mmHg) Point de fusion: 14…15 °C Densité: 0,79 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009557 Numéro CAS: 1120-48-5 EINECS: 214-311-6 UN: 2735 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4412 to 1.4432 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Color of alcohol solution | ≤60 APHA |
Color of a HCl solution | Passes test |